Imprimer
2-Furaldéhyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR23023-1KG OR23023-250G
APOSOR23023-1KGEA 0 EUR
APOSOR23023-1KG APOSOR23023-250G
2-Furaldéhyde
2-Furaldéhyde
Formule: C₅H₄O₂
Point d'ébullition: 159…162 °C
Point de fusion: –38 °C
Densité: 1,159 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003229
Numéro CAS: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
UN: 1199
ADR: 6.1+3,II