Chlorure de 2-furoyle
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₃ClO₂ Point d'ébullition: 173…174 °C Point de fusion: –2 °C Densité: 1,325 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 85 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003228 Numéro CAS: 527-69-5 EINECS: 208-422-9 UN: 3265 ADR: 8,II |