Imprimer
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR23013-1G OR23013-10G OR23013-25G
APOSOR23013-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23013-1G APOSOR23013-10G APOSOR23013-25G
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
Formule: C₉H₈O₄
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00239415
Numéro CAS: 4442-53-9
EINECS: 224-670-0