Imprimer
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR23009-1G OR23009-250MG
APOSOR23009-1GEA 89.9 EUR
APOSOR23009-1G APOSOR23009-250MG
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethanol
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethanol
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 129 °C/0,2mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01317581
Numéro CAS: 39270-39-8