Imprimer
6-Isothiocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl isothiocyanate
OR23008-1G OR23008-250MG
APOSOR23008-1GEA 183 EUR
APOSOR23008-1G APOSOR23008-250MG
6-Isothiocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine 95%
6-Isothiocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Formule: C₉H₇NO₂S
Poids moléculaire: 193.23 g/mol
Point de fusion: 64…66 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00175465
Numéro CAS: 141492-50-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III