Imprimer
6-Bromoacetyl-1,4-benzodioxane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR23006-1G OR23006-250MG OR23006-5G
APOSOR23006-1GEA 109 EUR
APOSOR23006-1G APOSOR23006-250MG APOSOR23006-5G
6-Bromoacetyl-1,4-benzodioxane
6-Bromoacetyl-1,4-benzodioxane
Formule: C₁₀H₉BrO₃
Point de fusion: 114…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00099402
Numéro CAS: 4629-54-3
UN: 1759
ADR: 8,III