3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(3-(Dimethylamino)phenyl)methanol, m-(Dimethylamino)benzyl alcohol, Benzenemethanol,3-(dimethylamino)-, Benzyl alcohol, m-(dimethylamino)-
Formule:
C₉H₁₃NO Poids moléculaire: 151.209 g/mol Point d'ébullition: 282…283 °C Densité: 1.056 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017342 Numéro CAS: 23501-93-1 EINECS: 245-700-9 |