Imprimer
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(4-Cyanophenyl)-1H-pyrazole
OR23-1G OR23-5G
APOSOR23-1GEA 72.5 EUR
APOSOR23-1G APOSOR23-5G
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Formule: C₁₀H₇N₃
Point de fusion: 140…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01569438
Numéro CAS: 474706-35-9