Imprimer
5-Hydroxymethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR22994-250MG OR22994-100MG
APOSOR22994-250MGEA 30.6 EUR
APOSOR22994-250MG APOSOR22994-100MG
5-Hydroxymethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan
5-Hydroxymethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 152…155 °C/8mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02169755
Numéro CAS: 103262-35-7