Imprimer
tert-Butyl-N-(3-thienyl)carbamate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl thiophen-3-ylcarbamate, 3-Aminothiophene, N-BOC protected
OR22965-1G OR22965-5G OR22965-10G
APOSOR22965-1GEA 33.5 EUR
APOSOR22965-1G APOSOR22965-5G APOSOR22965-10G
tert-Butyl-N-(3-thienyl)carbamate
tert-Butyl-N-(3-thienyl)carbamate
Formule: C₉H₁₃NO₂S
Point de fusion: 138…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01928808
Numéro CAS: 19228-91-2