Imprimer
1-Chloro-4-methylpentane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR22928-1G OR22928-250MG OR22928-500MG OR22928-2.5G
APOSOR22928-1GEA 328 EUR
APOSOR22928-1G APOSOR22928-250MG APOSOR22928-500MG APOSOR22928-2.5G
1-Chloro-4-methylpentane
1-Chloro-4-methylpentane
Formule: C₆H₁₃Cl
Poids moléculaire: 120.62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045304
Numéro CAS: 62016-94-8