Imprimer
Tropine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR22908-100G OR22908-500G
APOSOR22908-100GEA 72.5 EUR
APOSOR22908-100G APOSOR22908-500G
Tropine
Tropine
Formule: C₈H₁₅NO
Point d'ébullition: 232…234 °C
Point de fusion: 61…65 °C
Densité: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00180667
Numéro CAS: 120-29-6
EINECS: 204-384-2