Imprimer
1-Chlorophtalazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2278-1G OR2278-500MG OR2278-5G
APOSOR2278-1GEA 248 EUR
APOSOR2278-1G APOSOR2278-500MG APOSOR2278-5G
1-Chlorophtalazine
1-Chlorophtalazine
Formule: C₈H₅ClN₂
Poids moléculaire: 164.59 g/mol
Point de fusion: 109…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024141
Numéro CAS: 5784-45-2