Imprimer
Dimethyl aminomalonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR22760-1G OR22760-50MG OR22760-250MG
APOSOR22760-1GEA 0 EUR
APOSOR22760-1G APOSOR22760-50MG APOSOR22760-250MG
Dimethyl aminomalonate
Dimethyl aminomalonate
Formule: C₅H₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00829425
Numéro CAS: 53704-09-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III