Imprimer
Décyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR2270T-25G OR2270T-5G
APOSOR2270T-25GEA 142 EUR
APOSOR2270T-25G APOSOR2270T-5G
Décyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium 98%
Décyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
A zwitterionic detergent.
Formule: C₁₅H₃₃NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036908
Numéro CAS: 15163-36-7