Imprimer
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-Ala-NH2.HCl, (S)-2-Aminopropionamide Hydrochloride, L-Alanamine Hydrochloride, H-Ala-NH₂·HCl, L-Alaninamide hydrochloride
OR22615-100G OR22615-25G
APOSOR22615-100GEA 94.4 EUR
APOSOR22615-100G APOSOR22615-25G
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride
Formule: C₃H₉ClN₂O
Poids moléculaire: 124.57 g/mol
Point de fusion: 212…217 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066145
Numéro CAS: 33208-99-0