Imprimer
N-(4-Aminophenyl)-N-methylacetamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR22594-250MG OR22594-100MG
APOSOR22594-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR22594-250MG APOSOR22594-100MG
N-(4-Aminophenyl)-N-methylacetamide
N-(4-Aminophenyl)-N-methylacetamide
Formule: C₉H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007859
Numéro CAS: 119-63-1
EINECS: 204-339-7