Imprimer
4-Decylaniline hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR22593-10G OR22593-1G OR22593-5G
APOSOR22593-10GEA 346 EUR
APOSOR22593-10G APOSOR22593-1G APOSOR22593-5G
4-Decylaniline hydrochloride
4-Decylaniline hydrochloride
Formule: C₁₆H₂₈ClN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00155303
Numéro CAS: 175136-55-7