Imprimer
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Pyridinemethanol, 3-hydroxy-, hydrochloride, 2-(hydroxymethyl)pyridin-3-ol, chloride, 3-Hydroxy-2-pyridinemethanol hydrochloride, 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride
OR2259-1G OR2259-5G
APOSOR2259-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2259-1G APOSOR2259-5G
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride 95%
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride
Formule: C₆H₈ClNO₂
Poids moléculaire: 161.585 g/mol
Point de fusion: 217 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006349
Numéro CAS: 14173-30-9
EINECS: 238-021-4