Imprimer
1-(N-Boc)-3-cyanoazetidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2250-25G OR2250-5G
APOSOR2250-25GEA 133 EUR
APOSOR2250-25G APOSOR2250-5G
1-(N-Boc)-3-cyanoazetidine
1-(N-Boc)-3-cyanoazetidine
Formule: C₉H₁₄N₂O₂
Point de fusion: 70…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796640
Numéro CAS: 142253-54-1