Imprimer
1-(4-Nitrophényl)glycérol 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR22490-1G OR22490-250MG OR22490-5G
APOSOR22490-1GEA 0 EUR
APOSOR22490-1G APOSOR22490-250MG APOSOR22490-5G
1-(4-Nitrophényl)glycérol 99%
1-(4-Nitrophényl)glycérol
Formule: C₉H₁₁NO₅
Point de fusion: 93…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017037
Numéro CAS: 2207-68-3
EINECS: 218-624-9