Imprimer
tert-Butyl (azetidin-3-ylmethyl)carbamate hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(Aminomethyl)azetidine hydrochloride, 3-BOC protected
OR2249-1G OR2249-5G
APOSOR2249-1GEA 69.6 EUR
APOSOR2249-1G APOSOR2249-5G
tert-Butyl (azetidin-3-ylmethyl)carbamate hydrochloride 97%
tert-Butyl (azetidin-3-ylmethyl)carbamate hydrochloride
Formule: C₉H₁₉ClN₂O₂
Poids moléculaire: 222.7100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08752583
Numéro CAS: 1170108-38-9