Imprimer
4-Chloro-1-methyl-3-nitro-1H-quinolin-2-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR22472-1G OR22472-250MG
APOSOR22472-1GEA 328 EUR
APOSOR22472-1G APOSOR22472-250MG
4-Chloro-1-methyl-3-nitro-1H-quinolin-2-one 95%
4-Chloro-1-methyl-3-nitro-1H-quinolin-2-one
Formule: C₁₀H₇ClN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 79966-13-5