Imprimer
3-(N-Boc-Methylaminomethyl)azetidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-[(Methylamino)methyl]azetidine hydrochloride, 3-BOC protected
OR2247-500MG OR2247-250MG
APOSOR2247-500MGEA 272 EUR
APOSOR2247-500MG APOSOR2247-250MG
3-(N-Boc-Methylaminomethyl)azetidine hydrochloride
3-(N-Boc-Methylaminomethyl)azetidine hydrochloride
Formule: C₁₀H₂₁ClN₂O₂
Poids moléculaire: 236.74 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09998721
Numéro CAS: 1170019-97-2