Imprimer
4,5-Dichloroisothiazole-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR22416-1G OR22416-5G
APOSOR22416-1GEA 72.5 EUR
APOSOR22416-1G APOSOR22416-5G
4,5-Dichloroisothiazole-3-carboxylic acid
4,5-Dichloroisothiazole-3-carboxylic acid
Formule: C₄HCl₂NO₂S
Point de fusion: 169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00186468
Numéro CAS: 131947-13-2