Imprimer
5'-Chloro-2'-hydroxypropiophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR22404-25G OR22404-5G
APOSOR22404-25GEA 509 EUR
APOSOR22404-25G APOSOR22404-5G
5'-Chloro-2'-hydroxypropiophenone
5'-Chloro-2'-hydroxypropiophenone
Formule: C₉H₉ClO₂
Point de fusion: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00218579
Numéro CAS: 2892-16-2