5'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₉BrO₂ Point de fusion: 76…80 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00218577 Numéro CAS: 17764-93-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |