Imprimer
Fmoc-Lys(ME,Boc)-OH
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Fmoc-Lys(Boc)(Me)-OH, Fmoc-Lys(Me,Boc)-OH
OR2236-100MG OR2236-1G OR2236-250MG
APOSOR2236-100MGEA 23.2 EUR
APOSOR2236-100MG APOSOR2236-1G APOSOR2236-250MG
Fmoc-Lys(ME,Boc)-OH
Fmoc-Lys(ME,Boc)-OH
Formule: C₂₇H₃₄N₂O₆
Poids moléculaire: 482.577 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01861332
Numéro CAS: 951695-85-5