Imprimer
5,6-Diaminouracil hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR22288-1G OR22288-5G
APOSOR22288-1GEA 466 EUR
APOSOR22288-1G APOSOR22288-5G
5,6-Diaminouracil hydrochloride
5,6-Diaminouracil hydrochloride
Formule: C₄H₆N₄O₂.HCl
Numéro MDL: MFCD00035307
Numéro CAS: 53608-89-2