Imprimer

Acide 2,5-dibromotéréphtalique

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): 2,5-Dibromoterephtalic acid

OR22280-1G OR22280-5G OR22280-10G
APOSOR22280-1GEA 21.9 EUR
APOSOR22280-1G APOSOR22280-5G APOSOR22280-10G
Acide 2,5-dibromotéréphtalique
Acide 2,5-dibromotéréphtalique
Formule: C₈H₄Br₂O₄
Poids moléculaire: 323.9200 g/mol
Point de fusion: 318 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00204593
Numéro CAS: 13731-82-3
UN: 1759
ADR: 8 III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR