Imprimer
Acide (2,4-diméthoxyphényl)métaborique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2224-5G OR2224-25G OR2224-100G
APOSOR2224-5GEA 21.9 EUR
APOSOR2224-5G APOSOR2224-25G APOSOR2224-100G
Acide (2,4-diméthoxyphényl)métaborique
Acide (2,4-diméthoxyphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₄
Point de fusion: 125 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01074590
Numéro CAS: 133730-34-4