Imprimer
Levoglucosenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,6-anhydro-3,4-dideoxyhex-3-enopyran-2-ulose, 6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]oct-2-en-4-one, (1S,5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]oct-2-en-4-one
OR22203-1G OR22203-250MG OR22203-5G
APOSOR22203-1GEA 400 EUR
APOSOR22203-1G APOSOR22203-250MG APOSOR22203-5G
Levoglucosenone
Levoglucosenone
Formule: C₆H₆O₃
Point d'ébullition: 115 °C/10mmHg
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00191664
Numéro CAS: 37112-31-5