4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Hydroxy-4,5-dimethoxyacetophenone, 1-(2-Hydroxy-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one
Formule:
C₁₀H₁₂O₄ Poids moléculaire: 196.1999 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017241 Numéro CAS: 20628-06-2 |