Imprimer
2-Bromo-4-méthyl-6-nitroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-6-nitro-p-toluidine
OR22152-25G OR22152-5G
APOSOR22152-25GEA 53.8 EUR
APOSOR22152-25G APOSOR22152-5G
2-Bromo-4-méthyl-6-nitroaniline
2-Bromo-4-méthyl-6-nitroaniline
Formule: C₇H₇BrN₂O₂
Point de fusion: 64…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209452
Numéro CAS: 827-24-7