Imprimer
3-Hydroxy-4-iodobenzaldéhyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR22116-1G OR22116-5G
APOSOR22116-1GEA 43.5 EUR
APOSOR22116-1G APOSOR22116-5G
3-Hydroxy-4-iodobenzaldéhyde 98%
3-Hydroxy-4-iodobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅IO₂
Point de fusion: 126…128 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00114697
Numéro CAS: 135242-71-6