2-(5-Chloro-2-nitrophenyl)acetonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₅ClN₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00114693 Numéro CAS: 72301-65-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |