Imprimer
Pyrrolidine-2-thione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR22113-1G OR22113-5G
APOSOR22113-1GEA 94.4 EUR
APOSOR22113-1G APOSOR22113-5G
Pyrrolidine-2-thione
Pyrrolidine-2-thione
Formule: C₄H₇NS
Poids moléculaire: 101.17 g/mol
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049351
Numéro CAS: 2295-35-4