Imprimer
2,3-Diphénylcycloprop-2-ène-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR22091-1G OR22091-5G OR22091-10G
APOSOR22091-1GEA 21.9 EUR
APOSOR22091-1G APOSOR22091-5G APOSOR22091-10G
2,3-Diphénylcycloprop-2-ène-1-one
2,3-Diphénylcycloprop-2-ène-1-one
Formule: C₁₅H₁₀O
Point de fusion: 118…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001311
Numéro CAS: 886-38-4
EINECS: 212-948-4