(±)-2-Bromopropionate d'éthyle
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₉BrO₂ Point d'ébullition: 156…160 °C Densité: 1,394 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 51 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000144 Numéro CAS: 535-11-5 EINECS: 208-609-2 UN: 2920 ADR: 8+3,II |