1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-methoxyethanone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₀O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00100481 Numéro CAS: 57280-75-8 |