Imprimer
2,4-Diacetylphloroglucinol 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,1'-(2,4,6-Trihydroxy-1,3-phenylene)bisethanone, 1-(3-acetyl-2,4,6-trihydroxyphenyl)ethan-1-one, Ethanone,1,1'-(2,4,6-trihydroxy-1,3-phenylene)bis-
OR22030-1G OR22030-500MG
APOSOR22030-1GEA 712 EUR
APOSOR22030-1G APOSOR22030-500MG
2,4-Diacetylphloroglucinol 96%
2,4-Diacetylphloroglucinol
Formule: C₁₀H₁₀O₅
Point de fusion: 164…168 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00100483
Numéro CAS: 2161-86-6