Imprimer
p-tert-Butylanisole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2202-100G OR2202-25G
APOSOR2202-100GEA 43 EUR
APOSOR2202-100G APOSOR2202-25G
p-tert-Butylanisole 97%
p-tert-Butylanisole
Formule: C₁₁H₁₆O
Point d'ébullition: 222 °C
Point de fusion: 18 °C
Densité: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026309
Numéro CAS: 5396-38-3
EINECS: 226-412-2