Imprimer
1-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
OR22015-1G OR22015-5G
APOSOR22015-1GEA 53.8 EUR
APOSOR22015-1G APOSOR22015-5G
1-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
1-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Formule: C₈H₇ClO₂
Poids moléculaire: 170.5930 g/mol
Point de fusion: 47…49 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00100492
Numéro CAS: 3226-34-4