Imprimer
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR22010-1G OR22010-250MG OR22010-5G
APOSOR22010-1GEA 58 EUR
APOSOR22010-1G APOSOR22010-250MG APOSOR22010-5G
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenone
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₉NO₂
Point de fusion: 129…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100636
Numéro CAS: 2476-29-1