Imprimer

Isoquinoline-3-amine 97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR22000-1G OR22000-10G OR22000-5G
APOSOR22000-1GEA 26.1 EUR
APOSOR22000-1G APOSOR22000-10G APOSOR22000-5G
Isoquinoline-3-amine 97%
Isoquinoline-3-amine
Formule: C₉H₈N₂
Point de fusion: 174…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102190
Numéro CAS: 25475-67-6

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR