2'-Hydroxy-4'-méthylacétophénone 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethan-1-one, 1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethanone
Formule:
C₉H₁₀O₂ Poids moléculaire: 150.18 g/mol Point d'ébullition: 245 °C Densité: 1.1 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00100559 Numéro CAS: 6921-64-8 |