Imprimer
1-Chlorophthalazin-4-one 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chlorophthalazin-1(2H)-one, 4-chloro-1,2-dihydrophthalazin-1-one
OR21968-1G OR21968-250MG OR21968-5G
APOSOR21968-1GEA 40.6 EUR
APOSOR21968-1G APOSOR21968-250MG APOSOR21968-5G
1-Chlorophthalazin-4-one 96%
1-Chlorophthalazin-4-one
Formule: C₈H₅ClN₂O
Poids moléculaire: 180.59 g/mol
Point de fusion: 270…274 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00102192
Numéro CAS: 2257-69-4