Imprimer
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR21964-1G OR21964-250MG
APOSOR21964-1GEA 43.5 EUR
APOSOR21964-1G APOSOR21964-250MG
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid 95%
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid
Formule: C₁₂H₁₁NO₃
Point de fusion: 131…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100005
Numéro CAS: 107367-98-6