3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₆H₂₄O₂ Poids moléculaire: 248.37 g/mol Point de fusion: 146…147 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017520 Numéro CAS: 14035-33-7 |