Imprimer
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR21941-1G OR21941-5G
APOSOR21941-1GEA 31.9 EUR
APOSOR21941-1G APOSOR21941-5G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile 97%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₁₅H₂₁NO
Point de fusion: 141…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156137
Numéro CAS: 1988-88-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III